Learn More
2,6-Diisopropylanilin, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322986 500 g 500 Gramm
11312986 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11322986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10761.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 24544-04-5 | C12H19N | 177.291 g/mol
2,6-Diisopropylaniline acts as an intermediate used in the production of carbodiimides stabilizers, synthetic resins, antioxidants and active pharmaceutical ingredients. It is also used in the preparation of multitopic Schiff-base ligand precursors and 4,5-bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylthioxanthene. It also undergoes condensation reaction with triacetylmethane to get -[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethylidene]pentane-2,4-dione. Further, it is used to prepare N-heterocyclic carbene complexes for alfa-arylation of acyclic ketones, amination of haloarenes and aqueous Suzuki coupling. In addition to this, it is used in the prepartion of organocatalyst based on naphthalene diimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Diisopropylanilin dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Carbodiimiden, Stabilisatoren, synthetischen Harzen, Antioxidantien und pharmazeutischen Wirkstoffen. Es wird auch bei der Herstellung von multitopischen Vorläufern von Liganden der Schiffschen Basen und von 4,5-Bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylthioxanthen verwendet. Durch eine Kondensationsreaktion mit Triacetylmethan erzeugt es -[1-(2,6-Diisopropylphenylamino)ethyliden]pentan-2,4-dion. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von N-heterozyklischen Carbenkomplexen für die alpha-Arylierung von azyklischen Ketonen, die Amination von Halogenarenen und die wässrige Suzuki-Kupplung verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von auf Naphthalindiimid basierenden Organokatalysatoren verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und Alkohol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24544-04-5
Summenformel C12H19N
Molekulargewicht (g/mol) 177.291
MDL-Nummer MFCD00008887
InChI-Schlüssel WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
PubChem CID 32484
IUPAC-Name 2,6-di(Propan-2-yl)anilin
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diisopropylaniline
Schmelzpunkt -54°C
Dichte 0.94
Siedepunkt 254°C to 257°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 500 g
Beilstein 2208763
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether and alcohol. Slightly miscible with water.
Formelmasse 177.29
Reinheit (%) ≥90%