Learn More
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylanilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322319 1 g 1 Gramm
11332319 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27275.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2909-77-5 | C14H23N | 205.345 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2909-77-5
Summenformel C14H23N
Molekulargewicht (g/mol) 205.345
MDL-Nummer MFCD00144978
InChI-Schlüssel ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisopropyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-2,6-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl-n,n-dimethyl-aniline, acmc-20ao8g, 2,6-bis methylethyl phenyl dimethylamine, n,n-dimethyl-2,6-di propan-2-yl aniline, benzenamine,n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl
PubChem CID 76198
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-2,6-di(Propan-2-yl)anilin
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
Dichte 0.873
Siedepunkt 86°C (2.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5005
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 205.34
Reinheit (%) 96%