Learn More
2,6-Dihydroxynaphthalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496984 100 g 100 Gramm
11476984 5 g 5 Gramm
11486984 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496984 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21465.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 581-43-1 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
2,6-Dihydroxynaphthalene is used in the preparation of 1,5-dichloro-2,6-diethynylnaphthalenes. It is used to produce convulsions in mice. It exhibits antiproliferative activity towards certain cells. It is also employed in the preparation of the first-generation rotaxane dendrimer. Further, it is used in the production of several dyes, pigments, fluorescent whiteners, tanning agents, antioxidants and antiseptics. In addition to this, it is converted into amines, esters, ethers and carboxylic derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dihydroxynaphthalin wird bei der Herstellung von 1,5-Dichlor-2,6-Diethynylnaphthalinen verwendet. Es wird zur Herstellung von Krämpfen bei Mäusen verwendet. Es zeigt eine antiproliferative Aktivität gegenüber bestimmten Zellen. Sie wird auch bei der Vorbereitung des Rotaxan-Dendrimers der ersten Generation eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung mehrerer Farbstoffe, Pigmente, fluoreszierende Weißstoffe, Gerbstoffe, Antioxidantien und Antiseptika eingesetzt. Darüber hinaus wird es in Amine, Ester, Ether und Carboxyl-Derivate umgewandelt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und heißem Wasser. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 581-43-1
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.172
MDL-Nummer MFCD00004082
InChI-Schlüssel MNZMMCVIXORAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dihydroxynaphthalene, 2,6-naphthalenediol, 2,6-naphthohydroquinone, 2-hydroxy-6-naphthol, unii-4xx2nd0257, 2,6-dihydroxy naphthalene, 2,6-dihdroxynaphthalene, 2,6-dihydroxy-naphthalene, acmc-209m2x, aronis24267
PubChem CID 93552
IUPAC-Name naphthalin-2,6-diol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dihydroxynaphthalene
Schmelzpunkt 223°C to 225°C
Menge 100 g
Beilstein 1238082
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and hot water. Slightly soluble in water.
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%