Learn More
2,6-Dihydroxydisonicotinsäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 6-Dihydroxyisonicotinic acid |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | (HO)2(C5H2N)COOH |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 155.11 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |