Learn More
2',6-Dihydroxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342229
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11342229
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27229.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 92439-20-8 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92439-20-8
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.241
MDL-Nummer MFCD00017676
InChI-Schlüssel YCGXYGWBHFKQHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,2'-dihydroxyflavone, 2',6-dihydroxyflavone, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 688661
IUPAC-Name 6-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',6-Dihydroxyflavone
Menge 5 g
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 97%