Learn More
2,6-Dihydroxybenzoesäure 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10020800
76.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
303-07-1
C7H6O4
154.12
MFCD00002462
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid
9338
CHEBI:68465
2,6-Dihydroxybenzoesäure
OC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
303-07-1
C7H6O4
154.12
MFCD00002462
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid
9338
CHEBI:68465
2,6-Dihydroxybenzoesäure
OC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dihydroxybenzoic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 165°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CO2H
Menge 100 g
Beilstein 10, 388
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dihydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.