Learn More
Alfa Aesar™ 2,6-Dihydroxyacetophenon, Reinst-MALDI-Matrix
Artikelnummer. 15458769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 10 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458769 5 x 10 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15458769 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. J67625.!K
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung als Matrix in der MALDI-Massenspektrometrieanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dihydroxyacetophenone
Namenshinweis Ultrapure MALDI Matrix
CAS 699-83-2
Schmelzpunkt 156°C to 159°C
Farbe Braun bis gelb
Summenformel C8H8O3
MDL-Nummer MFCD00002270
Menge 5 x 10 mg
Beilstein 1366061
Synonym 2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
InChI-Schlüssel YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
IUPAC-Name 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
PubChem CID 69687
Formelmasse 152.15
Physikalische Form Pulver