Learn More
2,6-Difluortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446067 5 g 5 Gramm
11436067 1 g 1 Gramm
11456067 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25076.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 443-84-5 | C7H6F2 | 128.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 443-84-5
Summenformel C7H6F2
Molekulargewicht (g/mol) 128.122
MDL-Nummer MFCD00043898
InChI-Schlüssel MZLSNIREOQCDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorotoluene, benzene, 1,3-difluoro-2-methyl, 2.6-difluoro methyl benzene, 1,3-difluoro-2-methyl-benzene, 1,3-difluor-2-methylbenzol, pubchem1614, 2,6-difluoro toluene, acmc-209jxo, ksc493c9b
PubChem CID 581493
IUPAC-Name 1,3-difluor-2-methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC=C1F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluorotoluene
Dichte 1.13
Siedepunkt 112°C to 115°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.4528
Menge 5 g
UN-Nummer UN2388
Beilstein 1932656
Formelmasse 128.12
Reinheit (%) 98%