Learn More
2,6-Difluorophenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 6-Difluorophenylboronic acid |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 157.91 |
| Reinheit (%) | ≥96.5% |
| Mehr anzeigen |