Learn More
2,6-Difluorophenyl isocyanate, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10175700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10175700 1 g Glasflasche 1 Gramm
10289263 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10175700 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 308150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Chemische Identifikatoren
CAS 65295-69-4
Summenformel C7H3F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 155.104
MDL-Nummer MFCD00001998
InChI-Schlüssel YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
PubChem CID 522162
IUPAC-Name 1,3-difluor-2-isocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Difluorophenyl isocyanate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 22.0°C to 25.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3NCO
Brechungsindex 1.4945 to 1.4965
Menge 1 g
Formelmasse 155.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid or Low Melting Solid