Learn More
2,6-Difluorbenzylmagnesiumbromid, 0.25M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460876 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15460876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54189.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2,6-Difluorobenzylmagnesiumbromid,0.25 M in 2-MetHF wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 107549-26-8
Summenformel C7H5BrF2Mg
MDL-Nummer MFCD11113508
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 2,6-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, 2,6-difluorobenzylmagnesium bromide, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel KEOOIBWMYNKEEF-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC=CC(F)=C1C[Mg]Br
IUPAC-Name bromo[(2,6-difluorophenyl)methyl]magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 231.32
PubChem CID 73995681
Formelmasse 231.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M in 2-MeTHF