Learn More
2,6-Difluorbenzylamin, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11433387
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433387 1 g 1 Gramm
11443387 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17169.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69385-30-4
Summenformel C7H8F2N
Molekulargewicht (g/mol) 144.14
MDL-Nummer MFCD00010144
InChI-Schlüssel PQCUDKMMPTXMAL-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 123563
SMILES [NH3+]CC1=C(F)C=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluorobenzylamine
Dichte 1.197
Siedepunkt 174°C to 177°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.493
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2716771
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 2,6-difluorobenzylamine, 2,6-difluorophenyl methanamine, 2,6-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,6-difluoro, 1-2,6-difluorophenyl methanamine, 2,6-difluorophenyl methylamine, 2, 6-difluorobenzylamine, pubchem2235, 2,6-difluoro-benzylamine, acmc-1b2iy
IUPAC-Name (2,6-difluorophenyl)methanaminium
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) ≥97%