Learn More
2,6-Difluorobenzylamine, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10743203 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10743203 5 g Glasflasche 5 Gramm
10297550 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10743203 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 303590050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Chemische Identifikatoren
CAS 69385-30-4
Summenformel C7H8F2N
Molekulargewicht (g/mol) 144.14
MDL-Nummer MFCD00010144
InChI-Schlüssel PQCUDKMMPTXMAL-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 123563
IUPAC-Name (2,6-Difluorphenyl)methanaminium
SMILES [NH3+]CC1=C(F)C=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Difluorobenzylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1900g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H3CH2NH2
Brechungsindex 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Synonym 2,6-difluorobenzylamine, 2,6-difluorophenyl methanamine, 2,6-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,6-difluoro, 1-2,6-difluorophenyl methanamine, 2,6-difluorophenyl methylamine, 2, 6-difluorobenzylamine, pubchem2235, 2,6-difluoro-benzylamine, acmc-1b2iy
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Liquid