Learn More
2,6-Difluorbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459837
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459837 1 g 1 Gramm
11469837 5 g 5 Gramm
11479837 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22805.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 162101-25-9 | C6H5BF2O2 | 157.911 g/mol
2,6-Difluorobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Difluorbenzolboronsäure wird als organisches Zwischenprodukt bei der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162101-25-9
Summenformel C6H5BF2O2
Molekulargewicht (g/mol) 157.911
MDL-Nummer MFCD00792436
InChI-Schlüssel DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzeneboronic acid, 2,6-difluorophenyl boronic acid, 2,6-difluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorphenylboronic acid, 2,6-difluoro phenylboric acid, boronic acid, b-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylboricacid, pubchem1816, acmc-1celt
PubChem CID 2734336
IUPAC-Name (2,6-difluorphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC=C1F)F)(O)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼140°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 8545931
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 157.91
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.