Learn More
2,6-Difluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479933
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11479933
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13020.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5509-65-9 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
2,6-Difluoroaniline is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Difluoranilin ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5509-65-9
Summenformel C6H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 129.11
MDL-Nummer MFCD00007655
InChI-Schlüssel ODUZJBKKYBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-phenylamine, 2,6-difluoro aniline, 2,6-difluorobenzenamine, 2,6-difluoranilin, 2,6 difluoroaniline, 2,6-diflouroaniline, pubchem4034, 2,6-difuluoroaniline
PubChem CID 79647
IUPAC-Name 2,6-Difluoranilin
SMILES NC1=C(F)C=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoroaniline
Dichte 1.275
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 51°C (124°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.508
Menge 100 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 2802697
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) 98%