Learn More
2',6'-Difluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2′,6′-Difluoracetophenon wurde bei der Synthese von 2-Amino-4-Alkyl- und 2-Amino-4-Arylquinazolinen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2′,6′-Difluoracetophenon wurde bei der Synthese von 2-Amino-4-Alkyl- und 2-Amino-4-Arylquinazolinen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2',6'-Difluoroacetophenone |
| Dichte | 1.195 |
| Siedepunkt | 76°C to 79°C (15 mmHg) |
| Flammpunkt | 76°C (168°F) |
| Brechungsindex | 1.481 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2046068 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| IUPAC-Name | 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanon |
| Formelmasse | 156.13 |
| Mehr anzeigen |