Learn More
2,6-Difluor-4-methoxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11485960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485960 5 g 5 Gramm
11475960 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485960 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26543.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123843-66-3
Summenformel C8H5F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 169.13
MDL-Nummer MFCD03094498
InChI-Schlüssel CMGFDVIQHBAJHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778772
IUPAC-Name 2,6-difluor-4-methoxybenzonitril
SMILES COC1=CC(F)=C(C#N)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 2,6-difluoro-4-methoxy-benzonitrile, 4-cyano-3,5-difluoroanisole, benzonitrile, 2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem4764, acmc-20a4ba, ksc494m8r, 3,5-difluoro-4-cyanoanisole, benzonitrile,2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxybenzonitrile
Formelmasse 169.13
Reinheit (%) 97%