Learn More
2,6-Difluor-4-methoxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11475960
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11475960 1 g -
11485960 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11475960 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26543.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123843-66-3
Summenformel C8H5F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 169.13
MDL-Nummer MFCD03094498
InChI-Schlüssel CMGFDVIQHBAJHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778772
IUPAC-Name 2,6-difluor-4-methoxybenzonitril
SMILES COC1=CC(F)=C(C#N)C(F)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 2,6-difluoro-4-methoxy-benzonitrile, 4-cyano-3,5-difluoroanisole, benzonitrile, 2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem4764, acmc-20a4ba, ksc494m8r, 3,5-difluoro-4-cyanoanisole, benzonitrile,2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxybenzonitrile
Formelmasse 169.13
Reinheit (%) 97%