Learn More
2,6-Difluor-4-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392529
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11392529
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26640.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123843-65-2
Summenformel C8H6F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.13
MDL-Nummer MFCD02949623
InChI-Schlüssel LGHVYSAINQRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxy-benzoic acid, acmc-1c2va, 2,6-difluoro-p-anisic acid, ksc495m7l, 4-carboxy-3,5-difluoroanisole, benzoic acid,2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxybenzoic acid
PubChem CID 2778228
IUPAC-Name 2,6-difluor-4-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(F)=C(C(O)=O)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 183°C to 185°C
Menge 10 g
Formelmasse 188.13
Reinheit (%) 97%