Learn More
2,6-Difluor-3-Methylphenol, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11491077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491077 5 g 5 Gramm
11481077 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24082.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261763-46-6
Summenformel C7H6F2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.12
MDL-Nummer MFCD01631340
InChI-Schlüssel YKCLAAQQWYPEDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-3-methyl-phenol, 2,6-difluoro-m-cresol, acmc-209gp3, phenol, 2,6-difluoro-3-methyl, phenol, 2,6-difluoro-3-methyl-9ci
PubChem CID 2774152
IUPAC-Name 2,6-difluor-3-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(F)C(O)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-3-methylphenol
Siedepunkt 182°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 144.12
Reinheit (%) ≥97%