Learn More
2,6-Difluor-3-Methylbenzaldehyd, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11491237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491237 5 g 5 Gramm
11481237 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24197.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261763-34-2
Summenformel C8H6F2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.13
MDL-Nummer MFCD01631333
InChI-Schlüssel MXZXYEFIOADJMW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774137
IUPAC-Name 2,6-difluor-3-methylbenzaldehyd
SMILES CC1=CC=C(F)C(C=O)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 2,6-difluoro-m-tolualdehyde, 2,6-difluoro-3-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde,2,6-difluoro-3-methyl, pubchem7147, acmc-1cmpd, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-methyl, 2,6-bis fluoranyl-3-methyl-benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-methyl-9ci
Formelmasse 156.13
Reinheit (%) ≥97%