Learn More
2,6-Difluor-3-Methylanisol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392689 1 g 1 Gramm
11302699 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26722.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 261763-33-1
Summenformel C8H8F2O
Molekulargewicht (g/mol) 158.15
MDL-Nummer MFCD01631341
InChI-Schlüssel ZOVHZEAOMNTVFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-3-methylanisole, acmc-20alqf, pubchem7145, 1,3-bis fluoranyl-2-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-methoxy-4-methyl-9ci
PubChem CID 2774135
IUPAC-Name 1,3-difluoro-2-methoxy-4-methylbenzene
SMILES COC1=C(F)C=CC(C)=C1F
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-3-methylanisole
Siedepunkt 53°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.466
Menge 1 g
Formelmasse 158.15
Reinheit (%) 97%