Learn More
2,6-Difluor-3-methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396989
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11396989 1 g 1 Gramm
11306999 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26839.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149949-30-4
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD04115899
InChI-Schlüssel WJCGNXHXQFFRKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem16517, acmc-1c0do, 2,4-difluoro-3-formylanisole, 2,6-difluoro-3-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde,2,6-difluoro-3-methoxy, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-methoxy, 2,6-bis fluoranyl-3-methoxy-benzaldehyde, 4s,4as,5ar,12as-9-amino-4,7-bis dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide hydrochloride 1:1
PubChem CID 599073
IUPAC-Name 2,6-difluor-3-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)F)C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 97%