Learn More
2,6-Diethylphenylisocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387716 25 g 25 Gramm
11367716 1 g 1 Gramm
11377716 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11339.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20458-99-5 | C11H13NO | 175.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20458-99-5
Summenformel C11H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.23
MDL-Nummer MFCD00019912
InChI-Schlüssel AUSRFKVPUCQCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diethylphenyl isocyanate, 2,6-diethylphenylisocyanate, 1,3-diethyl-2-isocyanato-benzene, benzene, 1,3-diethyl-2-isocyanato, acmc-1co7s, 2,6-diethylbenzenisocyanate, benzene,1,3-diethyl-2-isocyanato
PubChem CID 5153183
IUPAC-Name 1,3-Diethyl-2-isocyanatobenzol
SMILES CCC1=CC=CC(CC)=C1N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diethylphenyl isocyanate
Dichte 1.014
Siedepunkt 114°C to 115°C (1 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.526
Menge 25 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 2641462
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) ≥98%