Learn More
2,6-Diethylanilin, TRC
Artikelnummer. 30380325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380325 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380325 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4435251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diethylaniline
CAS 579-66-8
Summenformel C10 H15 N
Menge 1 g
Synonym Aniline, 2,6-diethyl- (8CI), 2,6-Diethylbenzenamine, 2,6-Diethylaniline, 2,6-Diethylphenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3
SMILES CCc1cccc(CC)c1N
IUPAC-Name 2,6-Diethylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 149.23
Formelmasse 149.1204