Learn More
2,6-Dichlortoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435927 500 g 500 Gramm
11415927 25 g 25 Gramm
11425927 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24463.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 118-69-4 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
2,6-Dichlorotoluene is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichlortoluol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-69-4
Summenformel C7H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 161.025
MDL-Nummer MFCD00000576
InChI-Schlüssel DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
PubChem CID 8368
IUPAC-Name 1,3-Dichloro-2-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorotoluene
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 1.254
Siedepunkt 196°C to 203°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.551
Menge 500 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1907194
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 161.03
Reinheit (%) 99%