Learn More
2,6-Dichlorothiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15473507
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15473507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26636.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1918-13-4
Summenformel C7H5Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 206.08
MDL-Nummer MFCD00053523
InChI-Schlüssel KGKGSIUWJCAFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorothiobenzamide, chlorthiamid, chlorthiamide, chlorothiamide, chlorthioamide, chlortiamid, prefix, dcbn, benzenecarbothioamide, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzothioamide
PubChem CID 2734819
ChEBI CHEBI:949
SMILES NC(=S)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorothiobenzamide
Schmelzpunkt 149°C to 153°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 250 mg
Beilstein 1910353
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzolcarbothioamid
Formelmasse 206.09
Reinheit (%) 97%