Learn More
2,6-Dichlorostyren, 96 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382077
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11382077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07860.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 28469-92-3 | C8H6Cl2 | 173.04 g/mol
2,6-Dichlorostyrene is used in the preparation of 1,3-dichloro-2-(1,2-dibromo-ethyl)-benzene by bromination reaction using bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichlorostyrol wird bei der Herstellung von 1,3-Dichloro-2-(1,2-Dibrom-Ethyl)-Benzol durch die Bromierungsreaktion mit Brom verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28469-92-3
Summenformel C8H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 173.04
MDL-Nummer MFCD00000579
InChI-Schlüssel YJCVRMIJBXTMNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorostyrene, 1,3-dichloro-2-vinylbenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-ethenyl, 2,6-dichlorstyrol, acmc-20ao92, 1,3-dichloro-2-vinylbenzene #, 2,6-dichlorostyrene, stabilized 5g
PubChem CID 34254
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-2-Ethenylbenzol
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorostyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Dichte 1.266
Siedepunkt 88°C to 90°C (8 mmHg)
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.574
Menge 25 g
Beilstein 1931527
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 173.04
Reinheit (%) 96%