Learn More
2,6-Dichlorpyridin-N-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211550
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
2587-00-0
C5H3Cl2NO
163.99
MFCD00130246
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloropyridine n-oxide, 2,6-dichloropyridine 1-oxide, 2,6-dichloropyridine-n-oxide, 2,6-dichloropyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 2,6-dichloro-, 1-oxide, 2,6-dichloropyridine-1-oxide, 2,6-dichloropyridine n-o, ide, acmc-1cjmr, 2,6-dichloropyridin-1-ol
817673
2,6-Dichlor-1-oxidopyridin-1-ium
[O-][N+]1=C(Cl)C=CC=C1Cl
2587-00-0
C5H3Cl2NO
163.99
MFCD00130246
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloropyridine n-oxide, 2,6-dichloropyridine 1-oxide, 2,6-dichloropyridine-n-oxide, 2,6-dichloropyridin-1-ium-1-olate, pyridine, 2,6-dichloro-, 1-oxide, 2,6-dichloropyridine-1-oxide, 2,6-dichloropyridine n-o, ide, acmc-1cjmr, 2,6-dichloropyridin-1-ol
817673
2,6-Dichlor-1-oxidopyridin-1-ium
[O-][N+]1=C(Cl)C=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloropyridine-N-oxide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Farbe Creme bis Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.