Learn More
2,6-Dichlorpyrazin, TRC
Artikelnummer. 30375220
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375220 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375220 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43582510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloropyrazine
CAS 4774-14-5
Summenformel C4 H2 Cl2 N2
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H
SMILES Clc1cncc(Cl)n1
IUPAC-Name 2,6-Dichlorpyrazin
Molekulargewicht (g/mol) 148.98
Formelmasse 147.9595