Learn More
2,6-Dichlorpyrazin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2697286
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
4774-14-5
C4H2Cl2N2
148.98
LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
78504
2,6-Dichlorpyrazin
C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
4774-14-5
C4H2Cl2N2
148.98
LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
78504
2,6-Dichlorpyrazin
C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloropyrazine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53.0°C to 56.0°C
Farbe Weiß bis Blau
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 23, III, 903
Formelmasse 148.98
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver