Learn More
2,6-Dichlorpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434310 100 g -
11414310 5 g 5 Gramm
11424310 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434310 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11175.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4774-14-5 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,6-Dichloropyrazine is used in the preparation of pyrazine and pyridine compounds as ATR kinase inhibitors. It is also used in the synthesis of oxacalixarenes containing nitrogen heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichlorpyrazin wird bei der Herstellung von Pyrazin und Pyridinverbindungen als ATR-Kinasehemmer verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Oxacalixarenen verwendet, die Stickstoffheterocyclen enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln sowie starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4774-14-5
Summenformel C4H2Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.974
MDL-Nummer MFCD00006125
InChI-Schlüssel LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
PubChem CID 78504
IUPAC-Name 2,6-Dichlorpyrazin
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloropyrazine
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 2439
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol.
Formelmasse 148.98
Reinheit (%) 99%