Learn More
2,6-Dichlorpurin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469197 5 g 5 Gramm
11414060 250 mg 250 Milligramm
11459197 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21289.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5451-40-1 | C5H2Cl2N4 | 189.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5451-40-1
Summenformel C5H2Cl2N4
Molekulargewicht (g/mol) 189.00
MDL-Nummer MFCD00077725
InChI-Schlüssel RMFWVOLULURGJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloropurine, 2,6-dichloro-9h-purine, 2,6-dichloro-1h-purine, 9h-purine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro purine, 2,6 dichloropurine, 2,6-dichioropurine, purine,6-dichloro, zlchem 226, 2,6-dichloro-purine
PubChem CID 5324412
IUPAC-Name 2,6-Dichloro-7H-Purin
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloropurine
Schmelzpunkt ∼184°C to 186°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 9354
Formelmasse 189.01
Reinheit (%) 97%