Learn More
2,6-Dichlorophenylthiourea, TRC
Artikelnummer. 30380483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380483 10 g
30370553 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30380483 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD65046010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6590-91-6
Summenformel C7 H6 Cl2 N2 S
Molekulargewicht (g/mol) 221.11
Synonym 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
IUPAC-Name (2,6-dichlorphenyl)thioharnstoff
SMILES NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Formelmasse 219.9629