Learn More
(2,6-Dichlorphenylthio)Essigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429420 5 g 5 Gramm
11419420 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429420 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50282.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21248-45-3 | C8H5Cl2O2S | 236.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21248-45-3
Summenformel C8H5Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 236.09
MDL-Nummer MFCD00052108
InChI-Schlüssel URNRRSJGOOTQBO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichlorophenylthio acetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl thio acetic acid, 2,6-dichlorophenyl thio acetic acid, 2,6-dichlorophenyl sulfanyl acetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl sulfanylacetic acid, acmc-1cg2g, 2,6-dichlorothiophenoxyacetic acid, 2-2,6-dichlorophenylthio acetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl sulfanyl acetic acid
PubChem CID 1810591
IUPAC-Name 2-(2,6-dichlorphenyl)sulfanylessigsäure
SMILES [O-]C(=O)CSC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid
Menge 5 g
Formelmasse 237.11
Reinheit (%) 99%