Learn More
2,6-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493984 1 g 1 Gramm
11403994 5 g -
11413994 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493984 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11968.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50709-36-9 | C6H7Cl3N2 | 213.486 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50709-36-9
Summenformel C6H7Cl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 213.486
MDL-Nummer MFCD00012930
InChI-Schlüssel CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 2,6-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 2,6-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, acmc-209kpe, ksc491e8j, 2,6-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,6-dichlorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 2723909
IUPAC-Name (2,6-Dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NN)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 4569738
Formelmasse 213.5
Reinheit (%) ≥98%