Learn More
2,6-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10503754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10503754 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10411854 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10113164 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10503754 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB08663EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 50709-36-9
Summenformel C6H7Cl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 213.486
InChI-Schlüssel CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 2,6-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 2,6-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, acmc-209kpe, ksc491e8j, 2,6-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,6-dichlorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 2723909
IUPAC-Name (2,6-Dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NN)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2, 6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3NHNH2·HCl
Menge 10 g
Formelmasse 213.49
Reinheit (%) 97%