Learn More
2,6-Dichlorphenylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30376143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376143 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376143 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4740381G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorophenylacetonitrile
CAS 3215-64-3
Summenformel C8H5Cl2N
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1CC#N
IUPAC-Name 2-(2,6-Dichlorphenyl)Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 186.04
Formelmasse 184.98