Learn More
2,6-Dichlorphenylacetonitril 97 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
25 g-Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 6-Dichlorophenylacetonitrile |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS | 3215-64-3 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 74.0°C to 77.0°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |