missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichlorophenylessigsäure, TRC

Artikelnummer. 30005988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005988 10 g 10 Gramm
30005264 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005988 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43630510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6575-24-2
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.04
Synonym 2,6-Dichlorobenzeneacetic Acid, 2-(2,6-Dichlorophenyl)Acetic Acid
SMILES OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorophenylacetic Acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6Cl2O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Formelmasse 203.9745
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.