Learn More
2,6-Dichlorphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348425 5 g 5 Gramm
11338425 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348425 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10421.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39920-37-1 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39920-37-1
Summenformel C7H3Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 188.007
MDL-Nummer MFCD00002003
InChI-Schlüssel HMVKMAMIRAVXAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,3-dichloro-2-isocyanato, 2,6-dichlorophenylisocyanate, isocyanic acid 2,6-dichlorophenyl ester, pubchem23916, acmc-1ailv, 2,6 dichlorophenylisocyanate, 2,6-dichlorobenzenisocyanate, 2,6dichlorophenyl isocyanate, 1,3-dichloro-2-isocyanato-benzene
PubChem CID 604537
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-2-isocyanatobenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N=C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Siedepunkt 101°C (5 mmHg)
Flammpunkt 76°C (168°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2250
Beilstein 608323
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 188.01
Reinheit (%) 98%