Learn More
2,6-Dichlorphenolindophenol-Natriumsalzhydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120052 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15613910
Marke: Honeywell-Fluka 331255G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Redox-Indikator
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-45-1
Summenformel C12H6Cl2NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 290.07
MDL-Nummer MFCD00150014
InChI-Schlüssel FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23697355
ChEBI CHEBI:948
SMILES [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorphenolindophenol-Natriumsalzhydrat
Schmelzpunkt >300 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3641229
IUPAC-Name Natrium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)amino]phenolat
Formelmasse 290.08 g/mol (wasserfreie Basis)
Verlust bei Trocknung ≤14 % (120 °C)
Geruch Geruchlos
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver