Learn More
2,6-Dichlorphenol, Mikromol™
Beschreibung
2,6-Dichlorphenol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichlorophenol |
| CAS | 87-65-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,6-Dichlorophenol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H4 Cl2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2,6-Dichlorophenol, NSC 60647, Phloroglucinol Impurity I |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC-Name | 2,6-Dichlorphenol |
| Mehr anzeigen |