Learn More
2,6-Dichlornicotinsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11324386 5 g 5 Gramm
11314386 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20002.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38496-18-3 | C6H3Cl2NO2 | 191.995 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38496-18-3
Summenformel C6H3Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.995
MDL-Nummer MFCD00075583
InChI-Schlüssel AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloronicotinic acid, 2,6-dichloro-nicotinic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, dichloronicotinic acid, 2,6-dichloronicotininc acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloronicotinincacid, pubchem1225, 2,6-dichlornicotinsaure, acmc-209j0g
PubChem CID 854047
IUPAC-Name 2,6-Dichlorpyridin-3-Carboxylsäure
SMILES C1=CC(=NC(=C1C(=O)O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloronicotinic acid
Schmelzpunkt 146°C to 151°C
Menge 5 g
Beilstein 136114
Formelmasse 192
Reinheit (%) 97%