Learn More
2,6-Dichlorindophenol Natriumsalzdihydrat, TRC
Artikelnummer. 17943415
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17943415 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17943415 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4359081G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloroindophenol Sodium Salt Dihydrate
CAS 1082681-24-0
Summenformel C12H6Cl2NNaO2 . 2[H2O]
Menge 1 g
Synonym [p-[(3,5-Dichloro-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)amino]phenoxy]- (7CI), 2,6-
InChI-Formel InChI=1S/C12H7Cl2NO2.Na.H2O/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;;/h1-6,16H;;1H2
SMILES [Na].O=C1C(Cl)=CC(=NC2=CC=C(O)C=C2)C=C1Cl.O
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-((4-Hydroxyphenyl)imino)Cyclohexa-2,5-dien-1-one, Natriumsalzhydrat
Molekulargewicht (g/mol) 326.12
Formelmasse 324.99