Learn More
2,6-Dichlorbenzylidenaceton, 98 %
Artikelnummer. 11367555
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367555 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11367555 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05706.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzylideneacetone
CAS 81559-89-9
Siedepunkt 135°C to 136°C (2 mmHg)
Summenformel C10H8Cl2O
Brechungsindex 1.592
MDL-Nummer MFCD00051609
Menge 5 g
Synonym 2,6-dichlorobenzylideneacetone, 3e-4-2,6-dichlorophenyl but-3-en-2-one, 4-2,6-dichlorophenyl but-3-en-2-one, benzene, 1,3-dichloro-2-2-propynyloxy methyl, e-4-2,6-dichlorophenyl-3-buten-2-one, e-4-2,6-dichlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-2,6-dichloro-phenyl-but-3-en-2-one
InChI-Schlüssel QUUBBGLIJLKARO-AATRIKPKSA-N
SMILES CC(=O)C=CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
IUPAC-Name (E)-4 -(2,6 -Dichlorphenyl)aber-3 -en-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 215.073
PubChem CID 5708785
Formelmasse 215.08
Reinheit (%) 98%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.