missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichlorbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-2689844
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6575-27-5
C7H7Cl2N
176.04
MFCD00047928
VLVLNNQMURDGPM-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorobenzylamine, 2,6-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorophenyl methylamine, 1-2,6-dichlorophenyl methanamine, pubchem15690, 2,6-dichloro-benzylamine, acmc-20ao98, chembl13305, benzenemethanamine,2,6-dichloro
485432
1-(2,6-dichlorophenyl)methanamine
NCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6575-27-5
C7H7Cl2N
176.04
MFCD00047928
VLVLNNQMURDGPM-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorobenzylamine, 2,6-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorophenyl methylamine, 1-2,6-dichlorophenyl methanamine, pubchem15690, 2,6-dichloro-benzylamine, acmc-20ao98, chembl13305, benzenemethanamine,2,6-dichloro
485432
1-(2,6-dichlorophenyl)methanamine
NCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichlorobenzylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5570 to 1.559
Menge 5 g
Beilstein 12, III, 2347
Formelmasse 176.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichlorobenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'