Learn More
2,6-Dichlorbenzoylchlorid, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 182060500
Additional Details : CAS : 4659-45-4 Gewicht : 0.12250kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 50mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
4659-45-4 | |
209.46 | |
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N | |
78392 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl |
C7H3Cl3O | |
MFCD00000662 | |
benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043 | |
2,6-Dichlorbenzoylchlorid |
Spezifikation
2, 6-Dichlorobenzoyl chloride | |
>110°C | |
Glasflasche | |
1.45 | |
Farblos bis gelb oder rosa | |
50mL | |
4659-45-4 | |
100.0 | |
C7H3Cl3O | |
MFCD00000662 | |
benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043 | |
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-Dichlorbenzoylchlorid | |
78392 | |
Flüssig |
1.4500g/mL | |
Authentic | |
1.5590 to 1.561 | |
142°C to 143°C (21.0mmHg) | |
18°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
Cl2C6H3COCl | |
09, 343 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,slightly soluble in heptane | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl | |
209.46 | |
209.46 | |
99% |