Learn More
2,6-Dichlorbenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358325 1 g 1 Gramm
11368325 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358325 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10256.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3622-23-9 | C7H3Cl2NS | 204.068 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3622-23-9
Summenformel C7H3Cl2NS
Molekulargewicht (g/mol) 204.068
MDL-Nummer MFCD00044101
InChI-Schlüssel QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
PubChem CID 77176
IUPAC-Name 2,6-Dichloro-1,3-Benzothiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzothiazole
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Menge 1 g
Beilstein 127749
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 97%