Learn More
2,6-Dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022285
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11464060
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14986.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1194-65-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,6-dichlorobenzonitrile in which Q-amino-G- chlorobenzonitrile is used as starting material. And it is used for the synthesis of diclofenac sodium oxacillin and guanabenz acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichlorbenzonitril, in dem Q-Amino-6-Chlorbenzonitril als Ausgangsmaterial verwendet wird. Und es wird für die Synthese von Diclofenac-Natrium, Oxacillin und Guanabenzacetat verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.018 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1194-65-6
Summenformel C7H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 172.008
MDL-Nummer MFCD00001781
InChI-Schlüssel YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133
PubChem CID 3031
ChEBI CHEBI:943
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 143°C to 147°C
Siedepunkt 270°C
Geruch Aromatic
Menge 10 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1909167
Merck Index 14,3042
Formelmasse 172.01
Reinheit (%) 98%